EDTA sel disodique concentré pour une dilution à 0.1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Dose for preparation of 1 litre of solution.
84864.600EA 40.6 EUR InStock
84864.600
EDTA sel disodique concentré pour une dilution à 0.1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
EDTA sel disodique
Dose pour préparation de 1 litre d' une solution à 0,1 mol/l.
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C) 0.0995 - 0.1005 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité