Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide formique ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Aminic Acid, Methanoic acid

Packaged under nitrogen.

84865.260EA 114 EUR InStock
84865.260 84865.290 84865.180
Acide formique ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Acide formique


Formule: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Point d'ébullition: 100…101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8,2…8,4 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ONU: 1779
ADR: 8 (3),II
ATTEINDRE: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Ca (Calcium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Fe (Iron) (0.1%) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) (0.1 %) Max. 0.5 ppm
Transmittance (225 nm) (0.1 %) Min. 20 %
Transmittance (235 nm) (0.1 %) Min. 50 %
Transmittance (240 nm) (0.1 %) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) (0.1 %) Min. 95 %
Transmittance (260 nm) (0.1 %) Min. 99 %
Suitability for LC-MS (0.1 %) Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité