Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Acide trifluoroacétique 99,9, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: TFA

Nitrogen_filled

84868.180EA 276 EUR InStock
84868.180 84868.260 84868.290
Acide trifluoroacétique 99,9, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Acide trifluoroacétique


Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Point d'ébullition: 71.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.490 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
ONU: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.005 %
Ca (Calcium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) (0.1 %) Max. 0.5 ppm
Transmittance (205 nm) (0.1 %) Min. 10 %
Transmittance (220 nm) (0.1 %) Min. 50 %
Transmittance (230 nm) (0.1 %) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) (0.1 %) Min. 95 %
Transmittance (255 nm) (0.1 %) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..