Eau avec 0,1% (v/v) Acide trifluoroacétique, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Nitrogen_filled
84871.320EA 140 EUR InStock
84871.320
Eau avec 0,1% (v/v) Acide trifluoroacétique, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Eau avec 0,1% (v/v) Acide trifluoroacétique
Température de stockage: Température ambiante
EINECS: 200-929-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Nominal concentration (V/V) 0.095 - 0.105 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (210 nm) Min. 20 %
Transmittance (220 nm) Min. 50 %
Transmittance (230 nm) Min. 80 %
Transmittance (240 nm) Min. 95 %
Transmittance (250 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité