Eau avec 0,1% (v/v) Acide acétique, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Conditionné sous azote
84873.290EA 95.7 EUR InStock
84873.290 84873.320
Eau avec 0,1% (v/v) Acide acétique, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Eau avec 0,1% (v/v) Acide acétique
Température de stockage: Température ambiante
EINECS: 0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Nominal concentration (V/V) 0.095 - 0.105 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (205 nm) Min. 20 %
Transmittance (225 nm) Min. 50 %
Transmittance (240 nm) Min. 80 %
Transmittance (245 nm) Min. 95 %
Transmittance (255 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité