Acétonitrile:Méthanol:Propanol-2:Eau (25:25:25:25) (v/v/v/v), HiPerSolv CHROMANORM® solution de lavage, pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
84897.290EA 141 EUR InStock
84897.290 84897.320
Acétonitrile:Méthanol:Propanol-2:Eau (25:25:25:25) (v/v/v/v), HiPerSolv CHROMANORM® solution de lavage, pour LC-MS
Acétonitrile:Méthanol:Propanol-2:Eau
Point d'éclair: 10 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1992
ADR: 3 (6.1) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Evaporation residue Max. 0.0005 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (205 nm) Min. 10 %
Transmittance (215 nm) Min. 50 %
Transmittance (225 nm) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) Min. 95 %
Transmittance (270 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle, amber 1 L 84897.290
Glass bottle, amber 2,5 L 84897.320
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité