Tétrahydrofuranne ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
8498-26EA 0 EUR InStock
8498-26
Tétrahydrofuranne ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 66 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108.5 °C
Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –21.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
ONU: 2056
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance (clear, colorless liquid) Passes Test
ACS - Assay (C₄H₈O) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
ACS - Color (APHA) ≤20
ACS - Peroxide (as H₂O₂)(at time of packaging) ≤0.015 %
ACS - Residue after Evaporation ≤0.03 %
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %
Contains 0.025% Butylated Hydroxytoluene as a stabilizer.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité