Étalon de triméthylamine 1000 mg/l en solution étalon pour la chromatographie ionique
Fournisseur: VWR Chemicals
85003.180EA 92 EUR InStock
85003.180
Étalon de triméthylamine 1000 mg/l en solution étalon pour la chromatographie ionique
Étalons Étalons cationiques Standards d'amine
Certifications: Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité