Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ether diéthylique, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥99.8% stabilisé

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

Stabilization: Stabilised with ethanol 0.5 - 1.5 % (w/v)
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

85022.290EA 156 EUR InStock
85022.290
Ether diéthylique, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥99.8% stabilisé
Ether diéthylique


Formule: (CH₃CH₂)₂O
Point d'ébullition: 35 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
ONU: 1155
ADR: 3,I
ATTEINDRE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=9e4ec8d25df2fecee88827e09071c0f955486274&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0003 %
Water Max. 0.0050 %
Stabilizer (EtOH) 0.5 - 1.5 % w/v%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité