Étalon de calibration multi-éléments IV dans acide nitrique dil. pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
85025.180EA 237 EUR InStock
85025.180
Étalon de calibration multi-éléments IV dans acide nitrique dil. pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
23 éléments: 1000 mg/L Ag; Al; B; Ba; Bi; Ca; Cd; Co; Cr; Cu; Fe; Ga; In; K; Li; Mg; Mn; Na; Ni; Pb; Sr; Tl; Zn (HNO₃ 2%)
Collapse All
Désignation Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Étalon multi-éléments IV dans acide nitrique dil. pour ICP Flacon en plastique 100 mL 85025.180
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité