Étalon de calibration multi-éléments dans acide nitrique dil. pour ICP-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
85026.180EA 570 EUR InStock
85026.180
Étalon de calibration multi-éléments dans acide nitrique dil. pour ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
30 éléments: 100 mg/l As, B, Be, Fe, Se, Zn ; 10 mg/l de Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sr, Te, Ti, U, V ; 1000 mg/l Ca (HNO3 2%)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité