Acide hydrobromique 47%, NORMATOM®, Ultrapure pour l'analyse de traces de métaux
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
85032.270EA 1030 EUR InStock
85032.270
Acide hydrobromique 47%, NORMATOM®, Ultrapure pour l'analyse de traces de métaux
Acide hydrobromique
Formule: HBr
Densité: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
ONU: 1788
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 44-49%
Ag (Silver) 100 ppt
Al (Aluminium) 100 ppt
Au (Gold) 100 ppt
B (Boron) Information only
Ba (Barium) 100 ppt
Be (Beryllium) 100 ppt
Bi (Bismuth) 100 ppt
Ca (Calcium) 100 ppt
Cd (Cadmium) 100 ppt
Ce (Cerium) 10 ppt
Co (Cobalt) 100 ppt
Cr (Chromium) 100 ppt
Cs (Cesium) 10 ppt
Cu (Copper) 100 ppt
Dy (Dysprosium) 10 ppt
Er (Erbium) 10 ppt
Eu (Europium) 10 ppt
Fe (Iron) 100 ppt
Ga (Gallium) 100 ppt
Gd (Gadolinium) 10 ppt
Hf (Hafnium) 10 ppt
Ho (Holmium) 10 ppt
In (Indium) 10 ppt
K (Potassium) 100 ppt
La (Lanthanum) 10 ppt
Li (Lithium) 100 ppt
Lu (Lutetium) 10 ppt
Mg (Magnesium) 100 ppt
Mn (Manganese) 100 ppt
Mo (Molybdenum) 100 ppt
Na (Sodium) 100 ppt
Nb (Niobium) 10 ppt
Nd (Neodymium) 10 ppt
Ni (Nickel) 100 ppt
Pb (Lead) 1 ppt
Pd (Palladium) 100 ppt
Pr (Praseodymium) 10 ppt
Pt (Platinum) 100 ppt
Rb (Rubidium) 100 ppt
Re (Rhenium) 100 ppt
Rh (Rhodium) 100 ppt
Ru (Ruthenium) 100 ppt
Sb (Antimony) Information only
Sc (Scandium) 100 ppt
Sm (Samarium) 10 ppt
Sn (Tin) 100 ppt
Sr (Strontium) 100 ppt
Ta (Tantalum) Information only
Tb (Terbium) 10 ppt
Te (Tellurium) 10 ppt
Th (Thorium) 1 ppt
Ti (Titanium) 100 ppt
Tl (Thallium) 10 ppt
Tm (Thulium) 10 ppt
U (Uranium) 1 ppt
V (Vanadium) 100 ppt
W (Tungsten) 100 ppt
Y (Yttrium) 10 ppt
Yb (Ytterbium) 10 ppt
Zn (Zinc) 100 ppt
Zr (Zirconium) 10 ppt
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité