Solution multi-éléments pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
85039.180EA 279 EUR InStock
85039.180
Solution multi-éléments pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
6 éléments: respectivement 10 mg/L de Ir ; Pt ; Os ; Rh ; Pd ; Ru dans acide chlorhydrique 15%.
Certifications: USP 232. Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité