Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrogène peroxyde 30% non stabilisé, NORMATOM®, Ultrapure pour l'analyse de traces de métaux

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

85040.270EA 598 EUR InStock
85040.270
Hydrogène peroxyde 30% non stabilisé, NORMATOM®, Ultrapure pour l'analyse de traces de métaux
Hydrogène peroxyde


Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: ~107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: <0 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 30-32%
Ag (Silver) 10 ppt
Al (Aluminium) 50 ppt
As (Arsenic) 100 ppt
Au (Gold) 10 ppt
B (Boron) 100 ppt
Ba (Barium) 10 ppt
Be (Beryllium) 10 ppt
Bi (Bismuth) 10 ppt
Ca (Calcium) 100 ppt
Cd (Cadmium) 10 ppt
Ce (Cerium) 1 ppt
Co (Cobalt) 10 ppt
Cr (Chromium) 10 ppt
Cs (Cesium) 1 ppt
Cu (Copper) 10 ppt
Dy (Dysprosium) 1 ppt
Er (Erbium) 1 ppt
Eu (Europium) 1 ppt
Fe (Iron) 20 ppt
Ga (Gallium) 10 ppt
Gd (Gadolinium) 1 ppt
Ge (Germanium) 10 ppt
Hf (Hafnium) 1 ppt
Hg (Mercury) 50 ppt
Ho (Holmium) 1 ppt
In (Indium) 1 ppt
K (Potassium) 20 ppt
La (Lanthanum) 1 ppt
Li (Lithium) 10 ppt
Lu (Lutetium) 1 ppt
Mg (Magnesium) 20 ppt
Mn (Manganese) 10 ppt
Mo (Molybdenum) 10 ppt
Na (Sodium) 50 ppt
Nb (Niobium) 10 ppt
Nd (Neodymium) 1 ppt
Ni (Nickel) 20 ppt
Pb (Lead) 10 ppt
Pd (Palladium) 10 ppt
Pr (Praseodymium) 1 ppt
Pt (Platinum) 10 ppt
Rb (Rubidium) 10 ppt
Re (Rhenium) 10 ppt
Rh (Rhodium) 10 ppt
Ru (Ruthenium) 10 ppt
Sb (Antimony) 10 ppt
Sc (Scandium) 10 ppt
Se (Selenium) 100 ppt
Sm (Samarium) 1 ppt
Sn (Tin) 50 ppt
Sr (Strontium) 10 ppt
Ta (Tantalum) 10 ppt
Tb (Terbium) 1 ppt
Te (Tellurium) 1 ppt
Th (Thorium) 1 ppt
Ti (Titanium) 20 ppt
Tl (Thallium) 1 ppt
Tm (Thulium) 1 ppt
U (Uranium) 1 ppt
V (Vanadium) 10 ppt
W (Tungsten) 20 ppt
Y (Yttrium) 1 ppt
Yb (Ytterbium) 1 ppt
Zn (Zinc) 50 ppt
Zr (Zirconium) 10 ppt

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité