85067.260EA
65.8
EUR
InStock
85067.260
85068.260
85069.260
85070.260
85071.260
85072.260
85073.260
85074.260
85075.260
85076.260
85324.260
85077.260
85078.260
85079.260
85081.260
85082.260
85083.260
85084.260
85085.260
85086.260
85087.260
85088.260
85089.260
85090.260
85091.260
85092.260
85093.260
85094.260
85095.260
85097.260
85098.260
85099.260
85100.260
Étalons de viscosité
Étalons
Étalons de viscosité
Ces solutions de référence sont utilisées pour l'étalonnage, le contrôle, la vérification, la qualification ou la validation de méthode pour certains instruments de mesure (manuels ou automatiques) en viscosité cinématique et dynamique. Chaque solution est certifiée pour la viscosité cinématique (mm²/s, cSt), la viscosité dynamique (cP) et la densité (g/ml) à une plage de température donnée.
- Fabrication à base d'huiles et additifs de qualité supérieure, stables
- Durée de conservation rallongée, grâce à un emballage sécurisé
- Tous les étalons se comportent comme des fluides newtoniens
Ces étalons sont traçables par rapport à l'échelle de température EIT-90 et à la valeur standard de viscosité de l'eau à 20 °C, définie comme 1,0034 mm²/s (cSt) par la norme ISO 3666.
Certifications: En conformité avec la norme ASTM D2162 avec des viscosimètres Ubbelohde Master, et accréditation ISO 17025 pour l'étalonnage.