Sodium hydroxyde 6.25 mol/l (6.25 N) aqueous solution
Fournisseur: VWR Collection
Danger
Synonyms: Caustic soda
85100.360EA 0 EUR InStock
85100.360
Sodium hydroxyde 6.25 mol/l (6.25 N) aqueous solution
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité