Argent nitrate 0.01 N dans le propanol-2, AVS TITRINORM
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
85102.290EA 58.2 EUR InStock
85102.290
Argent nitrate 0.01 N dans le propanol-2, AVS TITRINORM
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
Point de fusion: -89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=de8e16bfde4b029c88ebd92452768b84bdc25214&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité