Potassium permanganate 0.05 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
85178.290EA 28.1 EUR InStock
85178.290
Potassium permanganate 0.05 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité