Étalons de densité mesurés à 60 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
85301.180EA 107 EUR InStock
85301.180
Étalons de densité mesurés à 60 °C
Étalons Étalons de densité
Ces produits peuvent être utilisés comme étalons pour la mesure de la densité, par des techniques de pycnométrie ou des techniques basées sur la vibration et l'hydrométrie.
  • Haut degré de précision dans une gamme étendue (0,6582 - 1,0478 g/ml) à 60 °C
  • Aucun métal lourd toxique n'est utilisé dans les formulations
  • Peuvent être utilisés avec n'importe quelle marque ou type d'instrument de mesure de la densité
  • Présentés dans un flacon en verre ambré inviolable de grande qualité
Ces étalons sont préparés par gravimétrie (solutés et solvants) à l'aide de poids OIML traçables. La densité des étalons est établie en utilisant les pycnomètres de référence entièrement étalonnés.
Certifications: Conformité aux normes ASTM D1480-12 relatives au test de la densité ou de la densité relative. Un certificat d'étalonnage est délivré conformément aux exigences de la norme ISO/CEI 17025.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité