Tampons, solutions test (TS), ammoniaque - chlorure d'ammonium et chlorure d'ammonium - hydroxyde d'ammonium USP
Fournisseur: VWR Chemicals
85326.180EA 73.7 EUR InStock
85326.180
Tampons, solutions test (TS), ammoniaque - chlorure d'ammonium et chlorure d'ammonium - hydroxyde d'ammonium USP
Buffers Tampons pH
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité