Ammonium chlorure 10,5% USP Test Solution (TS)
Fournisseur: VWR Chemicals
85329.180EA 42.1 EUR InStock
85329.180
Ammonium chlorure 10,5% USP Test Solution (TS)
Ammonium chloride
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: NH₄Cl
Point de fusion: 335 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 0
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=0a37e08e2cb01fc6e0bca4804b48ba22a9054eb3&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité