Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Fer (III) chlorure aqueous solution USP Test Solution (TS)

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Iron trichloride, Ferric chloride

85347.180EA 52 EUR InStock
85347.180
Fer (III) chlorure aqueous solution USP Test Solution (TS)
Fer (III) chlorure
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.

  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles


Formule: FeCl₃
MW: 162.21 g/mol
Point d'ébullition: 315
Point de fusion: 260
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011005
Numéro CAS: 7705-08-0
EINECS: 0
ONU: 2582
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..