Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide phosphotungstique 1% USP Test Solution (TS)

Fournisseur: VWR Chemicals

85363.260EA 59.9 EUR InStock
85363.260
Acide phosphotungstique 1% USP Test Solution (TS)
Acide phosphotungstique
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.

  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles


Formule: H₃O₄₀PW₁₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1343-93-7
EINECS: 0
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité