Acétone ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85384.320EA 65.6 EUR InStock
85384.320
Acétone ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Acetone
Formule: CH₃COCH₃
Point d'ébullition: 56.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–20 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=14060ee06e1694ad879b7689cbcf85e74aa62c24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Identity (IR) Conforms
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.9 %
Residue after evaporation Max. 0.0003 %(m)
Water Max. 0.3 %(m)
Colour Max. 10 APHA
GC/ECD dioxins, furans and PCB's Max. 5 ng/l
GC/ECD any pesticide (as Lindane) Max. 5 ng/l
GC/NPD any pesticide (as Parathion) Max. 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB to deca-PCB(as Lindane) Max. 5 pg/ml
GC/ECD DCM to 1,2,4-TCB (as TCM) Max. 2.0 ng/ml
GC/FID C10 to C40 (as n-Decane) Max. 2.0 ng/ml
GC/MSD C10 to C40 (as Decane; 30-600amu) Max. 2.0 ng/ml
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité