Dichlorométhane ≥99.9% stabilisé, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Stabilization: Stabilised with amylene 0.002-0.006 %
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85386.320EA 126 EUR InStock
85386.320
Dichlorométhane ≥99.9% stabilisé, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
Point d'ébullition: 39.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.9 %
Identity (IR) Conforms
Residue after evaporation Max. 0.0003 %(m)
Water Max. 0.005 %(m)
Colour Max. 10 APHA
GC/ECD dioxins, furans and PCB's Max. 2.0 ng/l
GC/ECD any pesticide (as Lindane) Min. 2 ng/l
GC/NPD any pesticide (as Parathion) Max. 5 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB to deca-PCB(as Lindane) Max. 2.0 pg/ml
GC/FID C10 to C40 (as n-Decane) Max. 2.0 ng/ml
GC/MSD C10 to C40 (as Decane; 30-600amu) Max. 2.0 ng/ml
Stabilizer (Amylene) 0.002 - 0.006 %(m)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité