Ethyle acétate ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85387.320EA 131 EUR InStock
85387.320
Ethyle acétate ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Ethyl acetate
Formule: CH₃COOC₂H₅
Point d'ébullition: 77.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=1e605bc1c5a21336b4d235f89449db65f680b408&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Evaporation residue Max 0.0003%
Colouration Max 10 APHA
Water Max 0.03%
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's Max 5 ng/l
GC/ECD any pesticide (as Lindane) Max 5 ng/l
GC/NPD any pesticide (as Parathion) Max 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (as Lindane) Max 5 pg/ml
GC/ECD DCM to 1,2,4-TCB (as TCM) Max 2 ng/l
GC/FID C10 to C40 (as n-Decane) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 to C40 (as Decane; 30-600amu) Max 2 ng/l
Filtered through 0.2um, filled under inert gas Conforms
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité