n-Heptane ≥99.0%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85388.320EA 202 EUR InStock
85388.320
n-Heptane ≥99.0%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
n-Heptane
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Point d'ébullition: 98.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90,6 °C
Densité: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=469760db048f80987a6c4efd67780a72a51e3c4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC on anhydrous substance) 99.0-100%
Evaporation residue Max 0.0003%
Colouration Max 10 APHA
Water Max 0.005%
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's Max 2 ng/l
GC/ECD any pesticide (as Lindane) Max 2 ng/l
GC/NPD any pesticide (as Parathion) Max 5 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (as Lindane) Max 2 pg/ml
GC/ECD DCM to 1,2,4-TCB (as TCM) Max 1 ng/l
GC/FID C10 to C40 (as n-Decane) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 to C40 (as Decane; 30-600amu) Max 2 ng/l
Filtered through 0.2um, filled under inert gas Conforms
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité