Propanol-2 ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85391.320EA 99.9 EUR InStock
85391.320
Propanol-2 ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=470d05c77c566a481e050dc3c1a5ad7a31d76272&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Evaporation residue Max 0.0003%
Colouration Max 10 APHA
Water Max 0.05%
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's Max 5 ng/l
GC/ECD any pesticide (as Lindane) Max 5 ng/l
GC/NPD any pesticide (as Parathion) Max 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (as Lindane) Max 5 pg/ml
GC/ECD DCM to 1,2,4-TCB (as TCM) Max 2 ng/l
GC/FID C10 to C40 (as n-Decane) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 to C40 (as Decane; 30-600amu) Max 2 ng/l
Filtered through 0.2um, filled under inert gas Conforms
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité