Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthanol ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.

85394.320EA 111 EUR InStock
85394.320
Méthanol ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Méthanol


Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3 (6.1),II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7d8032d09939fbf669cffa2c324454ca9267723e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Identity (IR) Conforms
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.9 %
Residue after evaporation Max. 0.0003 %(m)
Water Max. 0.1 M%
Colour Max. 10 APHA
GC/ECD dioxins, furans and PCB's Max. 5 ng/l
GC/ECD any pesticide (as Lindane) Max. 5 ng/l
GC/NPD any pesticide (as Parathion) Max. 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB to deca-PCB(as Lindane) Max. 5 pg/ml
GC/ECD DCM to 1,2,4-TCB (as TCM) Max. 2.0 ng/ml
GC/FID C10 to C40 (as n-Decane) Max. 5 ng/ml
GC/MSD C10 to C40 (as Decane; 30-600amu) Max. 5 ng/ml

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité