N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.8%, PESTINORM® en phase gazeuse Headspace
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
85398.290EA 341 EUR InStock
85398.290
N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.8%, PESTINORM® en phase gazeuse Headspace
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
ATTEINDRE: 01-2119472430-46
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 99.8%
Identity (IR) Complying
Water (KF) max. 0.05%w/w
Color (APHA Pt-Co) max. 10
GC-HS (Each class 1 solvent) max. 1µg/g
GC-HS (Each class 2 solvent) max. 10µg/g
GC-HS (Each class 3 solvent) max. 50µg/g
GC-HS (Each unknown, MIBK-DMSO) max. 10µg/g
Suitable as solvent for the analysis of residual solvents ofICH classes 1, 2 and 3 according to Ph Eur and USP. Passes test
Each unknown measured against butyl methyl ketone up to DMSOis ≤ 10 µg/g.
Formic acid and acetic acid are not detected.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité