Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N) pour production biopharmaceutique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
85399.460EA 0 EUR InStock
85399.460
Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N) pour production biopharmaceutique
Acide chlorhydrique
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: HCl
Densité: 1.031 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Evaporation residue Max. 100 ppm
Free chlorine Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO₄) Max. 80 ppm
SO₃ (Sulphite) Max. 10 ppm
SO₄ (Sulphate) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 1.5 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 0.25 EU/ml
Filtered at 0.2 µm Confirmed
Titer 1.8 - 2.2 mol/l
Appearance Passes test
Free bromine or chlorine Passes test
Identification Passes test
Colouration Max. 10 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité