tri-Sodium citrate solution_SC, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Sodium Citrate, Sodium citrate tribasic, Citric acid trisodium salt, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
854-200ML
854-200MLEA 117 EUR InStock
854-200ML
tri-Sodium citrate solution_SC, Sigma-Aldrich®
tri-Sodium citrate
Citrate Solution for the preparation of a 60% citrate buffered acetone solution used as a fixative for blood smears. No dilution required. Add 30 ml citrate solution to 20 ml absolute acetone for preparation of fixative.
Formule: C₆H₅Na₃O₇
MW: 258.07 g/mol
Point de fusion: 150
Point d'éclair: 290
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012462
Numéro CAS: 68-04-2
Merck Index: 12,08746
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité