Indicateur de pH, 1 - 11, triple, Rota
Fournisseur: VWR Chemicals
85409.600EA 81.1 EUR InStock
85409.600
Indicateur de pH, 1 - 11, triple, Rota
Papiers test Bandelettes indicatrices de pH
Ces papiers indicateurs Triple indiquent trois couleurs différentes pour chaque valeur de pH.
  • Haute précision grâce à l'échelle à 3 couleurs
  • Utilisation simple
  • Fabriqués à partir de papier de qualité supérieure pour fournir une bonne concordance de couleurs à l'échelle
Le papier triple est spécialement équipé d'une barrière hydrophobe entre les différents indicateurs. Ainsi, les différentes couleurs ne se mélangeront pas et une utilisation optimale sera assurée.
Information de livraison: Fourni dans des bobines en plastique qui assurent une protection et une stabilité à long terme. Bobine de 6 m de long, largeur : 14 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité