N,O-Bis-(trimethylsilyl)-trifluoracetamide : chlorotrimethylsilane : 1-(trimethylsilyl)imidazole (BSTFA/TMCS/TMSI) mixture 3:3:2 (v/v/v) silylating mixture III, LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
85433-10ML
85433-10MLEA 176 EUR InStock
85433-10ML
N,O-Bis-(trimethylsilyl)-trifluoracetamide : chlorotrimethylsilane : 1-(trimethylsilyl)imidazole (BSTFA/TMCS/TMSI) mixture 3:3:2 (v/v/v) silylating mixture III, LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
N,O-Bis-(trimethylsilyl)-trifluoracetamide : chlorotrimethylsilane : 1-(trimethylsilyl)imidazole (BSTFA/TMCS/TMSI) mixture
Point d'éclair: 3 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
ONU: 2924
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cb69aa38d9b72a5bd5734e2d5e61abe93cedd84&vid=99a0135a8e5785911bb249a30aa306d7d9613427&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité