Bandelettes de test, acide peracétique, DOSATEST
Fournisseur: VWR Chemicals
85437.601EA 40 EUR InStock
85437.601 85436.601 85438.601
Bandelettes de test, acide peracétique, DOSATEST
Kits de tests environnementaux
Un kit prêt à l'emploi qui se range dans la poche de votre blouse de laboratoire.
  • Rapide et pratique
  • Facile à utiliser
  • Choix de différentes qualités en fonction de la précision requise
Idéal pour surveiller vos processus de désinfection. Résultats semi-quantitatifs pouvant être obtenus entre 10 et 120 secondes
Les diagrammes de couleurs est réglé et contrôlé à l'aide de solutions étalons certifiées conformes aux principales normes NIST.
Conditionnement: Emballage de 100 bandelettes de test 6×95 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité