Bandelettes test nitrate/nitrite, Dosatest
Fournisseur: VWR Chemicals
85439.601EA 29 EUR InStock
85439.601
Bandelettes test nitrate/nitrite, Dosatest
Kits de tests environnementaux
Un kit prêt à l'emploi qui tient dans la poche de votre blouse de laboratoire.
  • Rapide et pratique
  • Facile à manier
Des résultats semi-quantitatifs peuvent être obtenus entre 10 et 120 secondes.
Les tableaux de couleurs sont ajustés et vérifiés à l'aide de solutions standard certifiées directement traçables aux standard NIST primaires.
Conditionnement: Conteneur avec 100 bandelettes test 6 x 95 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité