Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Réactifs volumétriques pour la détermination de la teneur en eau par la méthode Karl Fischer

Fournisseur: VWR Chemicals

85450.290EA 163 EUR InStock
85450.290 85451.290 85452.290 85453.290 85455.290 85456.290 85457.290 85458.290 85459.290 85461.290 85462.290 85463.290 85464.290 85465.290 85466.290 85468.290 85469.290 85453.320 85451.320 85452.320 85457.320 85463.320 85499.290
Réactifs volumétriques pour la détermination de la teneur en eau par la méthode Karl Fischer
Réactifs Karl Fischer pour la titration
Ces réactifs sont particulièrement adaptés pour la détermination de la teneur en eau, y compris l'analyse des aldéhydes et des cétones.

  • Points limites rapides et stables permettant d'obtenir des résultats précis, et reproductibles
  • Faible toxicité et sans pyridine
  • Fournit des résultats homogènes


Commander maintenant

 

COMMANDE


Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Volumetric one-component titrating reagents
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
CombiNORM 1, 1 mg H2O/ml, utilisé avec un mélange méthanol 1 L 85450.290
CombiNORM 2, 2 mg H2O/ml, utilisé avec un mélange méthanol 1 L 85451.290
CombiNORM 2, 2 mg H2O/ml, utilisé avec un mélange méthanol 2,5 L 85451.320
CombiNORM 5, 5 mg H2O/ml, utilisé avec un mélange méthanol 1 L 85452.290
CombiNORM 5, 5 mg H2O/ml, utilisé avec un mélange méthanol 2,5 L 85452.320
CombiNORM 5K, pour les titrages volumétriques KF mono-élément des aldéhydes et cétones, 5 mg H2O/ml, utilisé avec le solvant K 1 L 85463.290
CombiNORM 5K, pour les titrages volumétriques KF mono-élément des aldéhydes et cétones, 5 mg H2O/ml, utilisé avec le solvant K 2,5 L 85463.320
CombiNORM working medium K 1 L 85499.290
Solvant cétonique, milieu de travail, pour le titrage volumétrique KF mono-élément des aldéhydes et cétones 1 L 85459.290
Solvant Lipo CM, réactif non polaire (milieu de travail); pour substances, graisses et huiles non polaires 1 L 85455.290
Solvant Lipo CM, réactif non polaire (milieu de travail); pour substances, graisses et huiles non polaires 1 L 85456.290
Méthanol rapide (milieu de travail), pour accélérer le titrage volumétrique KF mono-élément, utilisé avec CombiNORM 1 L 85457.290
Méthanol rapide (milieu de travail), pour accélérer le titrage volumétrique KF mono-élément, utilisé avec CombiNORM 2,5 L 85457.320
Solvant K (milieu de travail), pour les titrages volumétriques KF mono-élément des aldéhydes et cétones, utilisé avec CombiNORM 5K 1 L 85464.290
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Volumetric two-component titrating reagents
Collapse All
Désignation Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Titrant 1, 1 mg H2O/ml, utilisé avec le solvant - 1 L 85465.290
Titrant 2, 2 mg H2O/ml, utilisé avec le solvant - 1 L 85466.290
Titrant 5, 5 mg H2O/ml, utilisé avec le solvant - 1 L 85468.290
Titrant 5E, à base d'éthanol, 5 mg de H2O/ml, utilisé avec le solvant E Glass bottle 1 L 85469.290
Solvant (milieu de travail), pour utilisation avec l'ensemble des titrants - 1 L 85453.290
Solvant (milieu de travail), pour utilisation avec l'ensemble des titrants - 2,5 L 85453.320
Solvant (brut), milieu de travail; pour le titrage des huiles - 1 L 85458.290
Solvant HUILE (milieu de travail), pour le titrage des huiles - 1 L 85462.290
Solvant CM (milieu de travail), pour le titrage des huiles - 1 L 85461.290
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf

claquement

Veuillez sélectionner l'article

Entrer les détails

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..