Ethyle acétate ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
85481.320EA 55.1 EUR InStock
85481.320
Ethyle acétate ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Ethyle acétate
Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 77.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless liquid
Acidity (as Acetic acid) max. 0.003 %
Alkalinity (as Ammonia) max. 0.0005 %
Color (APHA, Pt-Co) max. 10
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.9 %
Residue after evaporation max. 0.0005 %
Water (KF) max. 0.05 %
T260nm min. 75 %
T275nm min. 98 %
LC-MS suitability test Complies
Ag (Silver) max. 0.1 ppm
Al (Aluminum) max. 0.05 ppm
Ba (Barium) max. 0.1 ppm
Bi (Bismuth) max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) max. 0.05 ppm
Cd (Cadmium) max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) max. 0.05 ppm
Cr (Chromium) max. 0.02 ppm
Cu (Copper) max. 0.02 ppm
Fe (Iron) max. 0.02 ppm
K (Potassium) max. 0.05 ppm
Li (Lithium) max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) max. 0.02 ppm
Mo (Molybdenum) max. 0.05 ppm
Na (Sodium) max. 0.05 ppm
Ni (Nickel) max. 0.02 ppm
Pb (Lead) max. 0.02 ppm
Sn (Tin) max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) max. 0.1 ppm
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle 2,5 L 85481.320P
Promotion
Valable jusque au 30/04/2025
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité