Acide formique ≥90%, AnalaR NORMAPUR® pour l'analyse de la viscosité selon DIN EN ISO 307
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
85494.320EA 50.6 EUR InStock
85494.320
Acide formique ≥90%, AnalaR NORMAPUR® pour l'analyse de la viscosité selon DIN EN ISO 307
Acide formique
Formule: HCO₂H
Densité: 1.208 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 0
ONU: 1779
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,04265
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (at filling) 90.00 - 90.15 %
Density (20/4) (at filling) 1.2044 - 1.2047
Acetic acid ≤ 0.2 %
Conforms to ISO 307 Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité