Acide formique ≥90%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
85495.290EA 27.6 EUR InStock
85495.290
Acide formique ≥90%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Acide formique
Formule: HCO₂H
Densité: 1.208 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 0
ONU: 1779
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,04265
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 89.0 - 91.0 %
Dilution test Passes test ACS
SO3 (Sulphite) Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Acetic acid Max. 0.04 %
Evaporation residue Max. 20 ppm
Heavy metals (by ICP-MS) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Conforms to ACS Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité