Baryum chlorure 0.1 mol/l (0.2N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
85496.230EA 28.6 EUR InStock
85496.230
Baryum chlorure 0.1 mol/l (0.2N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Baryum chlorure
Formule: BaCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0,0998 -> 0,1002 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité