VWR® TITRINORM®, pH Buffers, for Karl Fischer Titrations
Fournisseur: VWR Chemicals
85497.260EA 77.8 EUR InStock
85497.260
VWR® TITRINORM®, pH Buffers, for Karl Fischer Titrations
Réactifs Karl Fischer pour la titration
The volumetric and coulometric reagents are buffered systems, stabilised around the ideal value between 5 to 7 ensuring a rapid and stoichiometric course of reaction. Buffering systems which neutralise and stabilise the pH during the reaction are suitable for this purpose.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité