3-(Phosphonooxy)-N-(2,4-xylyl)naphtalène-2-carboxamide, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
855-20ML
855-20MLEA 189 EUR InStock
855-20ML
3-(Phosphonooxy)-N-(2,4-xylyl)naphtalène-2-carboxamide, Sigma-Aldrich®
3-(Phosphonooxy)-N-(2,4-xylyl)naphtalène-2-carboxamide
Formule: C₁₉H₁₈NO₅P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042711
Numéro CAS: 1596-56-1
EINECS: 216-480-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité