Ammonium sulfate ≥99.0% Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
85509.290EA 60.2 EUR InStock
85509.290
Ammonium sulfate ≥99.0% Reag. Ph. Eur.
Ammonium sulphate
Formule: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Point de fusion: 336…339 °C
Densité: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ATTEINDRE: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Appearance White crystals
pH (5 %) 4.5 - 6.0
Sulphated ash Max. 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité