4,9-Diazadodécamethylenediamine dihydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
85588-5G
85588-5GEA 194 EUR InStock
85588-5G
4,9-Diazadodécamethylenediamine dihydraté, Supelco®
4,9-Diazadodécamethylenediamine dihydraté
Formule: C₁₀H₂₆N₄·2H₂O
Numéro CAS: 403982-64-9
EINECS: 200-754-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be35fcee03ccc065ecafce0f4cc9d4fb932f7ddc&vid=3cd06ab43059ba774ebf03df888243e280b5b197&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité