Solutions étalons de rubidium pour ICP-MS, ARISTAR®
Fournisseur: VWR Chemicals
85590.180EA 139 EUR InStock
85590.180
Solutions étalons de rubidium pour ICP-MS, ARISTAR®
Étalons Étalons cationiques Standards de rubidium
  • Produites à partir d'acides de haute pureté, de l'eau ASTM I 18 mégaohms
  • Solution dosée par titration
  • Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du NIST
  • Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
  • Fournies avec certificat d'analyse complet
Certifications: Produites et testées dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Collapse All
Symbole Élement Concentration Matrice Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Rb Rubidium 10 ppm 2-5% HNO₃ Flacon en plastique 100 mL 85590.180
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité