VWR®, sachets de poudre pour la détermination de l'aluminium, réactifs pour photomètres
Fournisseur: VWR Chemicals
85600.620EA 179 EUR InStock
85600.620
VWR®, sachets de poudre pour la détermination de l'aluminium, réactifs pour photomètres
Kits de tests environnementaux
Les réactifs en sachet de poudre VWR® sont conçus pour être utilisés sur des photomètres de laboratoire et portables avec une capacité de cellule de 16 mm. Aucune donnée d'étalonnage n'est nécessaire. Les coussins, scellés individuellement dans des sachets en aluminium, ne sont pas affectés par les conditions ambiantes et contiennent des réactifs en poudre pré-mesurés pour plus de précision, de commodité et une grande solubilité.
  • Précis
  • Rapide et pratique grâce à une dissolution plus facile que les comprimés et à une longue durée de conservation
  • Aucun étalonnage nécessaire
  • Le bord biseauté empêche le réactif de rester coincé dans les coins
RS = Jeu de réactifs en sachet de poudre
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité