VWR®, Sachets de poudre pour la détermination du nitrate, réactifs pour photomètres
Fournisseur: VWR Chemicals
85612.620EA 93 EUR InStock
85612.620
VWR®, Sachets de poudre pour la détermination du nitrate, réactifs pour photomètres
Kits de tests environnementaux
Les réactifs en sachet de poudre VWR® sont conçus pour être utilisés sur des photomètres de laboratoire et portables avec une capacité de cellule de 16 mm. Aucune donnée d'étalonnage n'est nécessaire. Les coussins, scellés individuellement dans des sachets en aluminium, ne sont pas affectés par les conditions ambiantes et contiennent des réactifs en poudre pré-mesurés pour plus de précision, de commodité et une grande solubilité.
  • Précis
  • Rapides et pratiques grâce à une meilleure dissolution par rapport à celle des comprimés et à une longue durée de conservation
  • Aucun étalonnage nécessaire
  • Manipulation identique à celle des réactifs Hach® correspondants
RS = Ensemble de réactifs en sachet de poudre
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité