VWR® Etalon, de conductivité 5.000 µS/cm
Fournisseur: VWR Chemicals
85645.260EA 114 EUR InStock
85645.260
VWR® Etalon, de conductivité 5.000 µS/cm
Étalons Étalons pour la mesure de conductivité
Directement rattaché à NIST, testé et certifié par rapport à ISO 17025 et ISO 17034.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité