L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acétate de butyle, étalon de référence secondaire pour la GC, PESTINORM®
Fournisseur: VWR Chemicals
85655.180EA 190 EUR InStock
85655.180
Acétate de butyle, étalon de référence secondaire pour la GC, PESTINORM®
Étalons Étalons organiques
Étalon de référence secondaire de solvant dans la GC, pour diverses applications chromatographiques et analytiques.
  • Pureté et profil spécifique d'impureté déterminés par CG-MS, et documentés dans le certificat d'analyse
  • Données de traçabilité remontant à la charge spécifique correspondante de l'étalon primaire
  • Entièrement synthétique et pur à plus de 99,9 % par GC-FID
Collapse All
Désignation Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Étalon d'acétate de butyle pour la GC Flacon en verre 100 mL 85655.180
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité